Merck
679178
Sigma-Aldrich
Water solution
contains 0.05 % (w/v) ammonium formate, 0.1 % (v/v) formic acid
About This Item
Fórmula lineal:
H2O
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
contiene
0.05 % (w/v) ammonium formate
0.1 % (v/v) formic acid
técnicas
HPLC: suitable
densidad
0.9972 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
Clave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The product is water containing containing 0.1%v/v formic acid and 0.05%w/v ammonium formate. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases. Formic acid and ammonium formate are used as mobile phase additives.[1]
Nota de preparación
Product filtered through a 0.2 μm filter
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Adduct formation in quantitative bioanalysis: effect of ionization conditions on paclitaxel.
Mortier KA, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 15(4), 585-592 (2004)