Merck
650498
Sigma-Aldrich
Cloroformo
HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains amylenes as stabilizer
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CHCl3
Número de CAS:
Peso molecular:
119.38
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
grade:
HPLC Plus
for residue analysis
assay:
≥99.9%
technique(s):
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s):
food and beverages
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
grade
HPLC Plus
for residue analysis
Quality Level
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
form
liquid
contains
amylenes as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.02% water
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
evapn. residue
≤0.0001%
halogenated residue
<10 ng/L (as heptachlor epoxide)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 245 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.30
λ: 275-400 nm Amax: 0.005
application(s)
food and beverages
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
El cloroformo es un hidrocarburo clorado (CHC) orgánico comúnmente utilizado en las industrias como disolvente.
Application
Adecuado para HPCL, espectofotometría, análisis medioambientales
El cloroformo puede utilizarse en lo siguiente:
  • Extracción de principios activos de los antiinflamatorios para su análisis mediante reflectancia total atenuada-espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (ATR-FTIR)
  • Estimación del ácido ascórbico, los ácidos fenólicos libres y los flavonoides en extractos de cloroformo, metanol, agua y ácido acético obtenidos a partir de dos muestras de hojas comestibles utilizando cromatografía de líquidos de alto rendimiento en fase inversa (RP-HPLC) acoplada al detector de matriz de fotodiodos (DAD)
  • Preparación de extractos de productos de cannabis para el análisis de residuos de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) en las manos de consumidores sospechosos mediante espectrometría de movilidad iónica (IMS)
  • Investigación de diferentes disolventes para medir sus cocientes de recuperación para la extracción de acrilamida y 5-hidroximetilfurfural (HMF) de muestras de mariscos con el fin de desarrollar un método de HPLC-MS/MS para su cuantificación
  • Extracción de plaguicidas por el método de microextracción de gota única por inmersión directa (SDME) de muestras de mango para su análisis posterior mediante GC-MS
  • Preparación de muestras en el perfilado de lípidos de muestras biológicas complejas utilizando cromatografía de líquidos de modo mixto fuera de línea acoplada con cromatografía de líquidos de alto rendimiento de fase inversa-espectrometría de masas de alta resolución
El cloroformo se utilizó en la fabricación de cubreobjetos silanizados para peinado molecular.
Puede utilizarse como:
  • Extractante en los procesos de extracción de disolvente.
  • Un componente de las fases móviles binarias para cromatografía de líquidos-fotoionización a presión atmosférica-espectrometría de masas (LC–APPIMS) de compuestos triacilgliceroles modelo.
  • Disolvente para recristalización.
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Silanization of coverslips for DNA combing.
Labit H, et al.
Biotechniques, 11, 50-50 (2009)
Sheng-Suan Cai et al.
Journal of chromatography. A, 1173(1-2), 88-97 (2007-10-30)
In this work, we evaluate the performance of liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPI-MS) for non-aqueous reversed phase analysis of six triacylglycerol model compounds using six binary mobile phases including MeOH/iPrOH, MeOH/CHCl(3), MeOH/CH(2)Cl(2), CH(3)CN/iPrOH, CH(3)CN/CHCl(3), and CH(3)CN/CH(2)Cl(2). All mobile phases
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (L-B) monolayer of a Ru(bpy)32+-based surfactant on semiconductor and metal electrodes.
Zhang X and Bard AJ.
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop.
Liu H and Dasgupta PK.
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.