472476
Cloroformo
contains amylenes as stabilizer, ACS reagent, ≥99.8%
Sinónimos:
Triclorometano, Tricloruro de metilidino
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.1 (vs air)
presión de vapor
160 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.8%
Formulario
liquid
contiene
amylenes as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
impurezas
Acetone and aldehyde, passes test
Acid and chloride, passes test
Free chlorine (Cl), passes test
≤0.03% (water)
residuo de evap.
0.001%
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
densidad
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Pb: ≤0.05 ppm
cadena SMILES
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Clave InChI
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It may be used in the following processes:
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
- Preparing phospholipid solutions.
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
- Solvent for recrystallization.
- Reference compound to detect the presence of chloroform in tobacco smokes.
- Extractant in solvent extraction process.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?