Merck
34863
Sigma-Aldrich
2-Propanol
99.9%, suitable for HPLC
Sinónimos:
isopropanol, Alcohol sec-propílico, Alcohol isopropílico, IPA, Isopropanol
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2CHOH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
635639
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.05
Ensayo:
99.9%
técnicas:
HPLC: suitable
aplicaciones:
food and beverages
bp:
82 °C (lit.)
presión de vapor:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
2-Propanol, suitable for HPLC, 99.9%
densidad de vapor
2.1 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
99.9%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
750 °F
lim. expl.
2.0-12.7 %, 93 °C
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
transmitancia
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
índice de refracción
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
densidad
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorción UV
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
aplicaciones
food and beverages
cadena SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El 2-propanol (isopropanol) es un alcohol secundario. Se ha analizado como sustituto para combustible de varias pilas de combustible.[1] Se ha utilizado el polvo de CuO disuelto en 2-propanol para la síntesis de coloides Cu mediante ablación con láser.[2] Se ha empleado su suspensión con Zn(NO3)2 para la fabricación de fotoánodo de acero inoxidable recubierto con dióxido de titanio (P25-TiO2/SS) recubierto con una capa uniformemente gruesa de P25-TiO2. Este fotoánodo se utilizó para el proceso de degradación fotocatalítica electroquímica (ECPC).[3]
Aplicación
El 2-propanol (isopropanol) se ha utilizado para el aislamiento y la determinación cuantitativa de los carotenos y las xantofilas de extractos de pericarpio de Capsicum annum mediante HPLC.[4] Se ha utilizado como disolvente en la disolución de los precursores del Pt y el TiO2 para la fabricación de electrodos de Pt-TiO2/Ti.[5]
El 2-propanol puede utilizarse en la síntesis de la metil isobutil cetona con rendimiento satisfactorio en presencia de catalizadores bifuncionales de Cu.[6] Puede experimentar oxidación en presencia de óxido de manganeso soportado sobre óxido de titanio para formar acetona.[7]
Otras notas
Si desea información sobre la miscibilidad del 2-propanol, visite el siguiente enlace:
Tabla de miscibilidad/inmiscibilidad del 2-propanol
Aviso importante
  • La referencia 34863-4X2.5L dejará de producirse. Pida la botella 34863-2.5L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
  • La referencia 34863-6X1L dejará de producirse. Pida la botella 34863-1L que es físicamente idéntica con las mismas especificaciones exactas.
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)
Carotenoid Extraction and Quantification from Capsicum annuum.
Richins RD, et al.
Bio-protocol, 4(19), e1256-e1256 (2014)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
Artículos
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Questions
  1. Hi, I want to know if 2-Propanol (Cat. # 67-63-0) can be used for DNA precipitation.
    1 answer
    1. This product has been tested for suitability in HPLC analysis.
      Please see the link below to review product I9516, which has been tested for suitability in DNA precipitation.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i9516