243558
Potassium carbonate sesquihydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Ensayo
98.5-101.0% (ACS specification)
99%
Formulario
crystals or granules
(Powder or Crystals or Granules or Chunks)
impurezas
≤0.001% N compounds
≤0.004% S compounds (as SO42-)
≤0.005% silica
≤0.01% NH4OH pptd.
≤0.01% insolubles
pérdida
14.0-16.5% loss on heating
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.003%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.02%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadena SMILES
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Clave InChI
WWVGGBSGYNQKCY-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
It may also be used as one of the reaction components in the preparation of:
- 1,2,3-triethylimidazolium
- 1,2,3-triethyl-4-methylimidazolium
- 2-ethyl-1,3,4-trimethylimidazolium
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?