228710
Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate
ACS reagent, ≥99%
Sinónimos:
Nitroprusside sodium, SNP, Sodium nitroprusside, Sodium pentacyanonitrosylferrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥99%
Formulario
crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: iron
impurezas
≤0.01% insolubles
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~1%)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
Clave InChI
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?