223468
Potassium permanganate
ACS reagent, ≥99.0%
About This Item
Productos recomendados
grade
ACS reagent
Quality Level
assay
≥99.0%
form
crystals, granules or powder
reaction suitability
reagent type: oxidant
impurities
≤0.005% N compounds
≤0.2% insolubles
pH
7.2-9.7 (20 °C, 20 g/L)
anion traces
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.02%
SMILES string
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
InChI key
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
- sulfonal (2,2-bisethylsulfonyyl)propane
- cinchomeronic acid (pyridine-3,4-dicarboxylic acid)
- isonicotinic acid (pyridine-4-carboxylic acid)
- manganese(IV) sulfate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Brain
Storage Class
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?