Merck
216674
Sigma-Aldrich
Silver acetate
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Acetic acid silver salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3COOAg
Número de CAS:
Peso molecular:
166.91
Beilstein:
3595636
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
reagent
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
99%
Formulario
powder or chunks
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: silver
cadena SMILES
CC(O[Ag])=O
InChI
1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used in a novel preparation of highly reflective, conductive silvered polymer films. Also effectively catalyzes cycloaddition reactions of isocyanoacetates with a variety of olefins.
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Study of thermal decomposition of silver acetate.
Logvinenko V, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 90(3), 813-816 (2007)
Silver acetate catalysed cycloadditions of isocyanoacetates.
Grigg R, et al.
Tetrahedron, 55(7), 2025-2044 (1999)
cis-Hydroxylation of a synthetic steroid intermediate with iodine, silver acetate and wet acetic acid.
Woodward RB and Brutcher Jr FV.
Journal of the American Chemical Society, 80(1), 209-211 (1958)
Chemistry of Materials, FL501-FL501 (1999)
Silver acetate-assisted formation of amides from acyl chlorides.
Leggio A, et al.
Tetrahedron Letters, 56(1), 199-202 (2015)