Merck
128082
Sigma-Aldrich
2-etoxietanol
ReagentPlus®, 99%
Sinónimos:
Etilenglicol, Éter monoetílico del etilenglicol
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5OCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
90.12
Beilstein/REAXYS Number:
1098271
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
vapor density
3.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
3.8 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
460 °F
expl. lim.
14 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
<0.10% water
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
General description
El 2-etoxietanol es un éter de glicol. Se ha informado como precursor del ácido etoxiacético (EAA). Se han evaluado diversas propiedades físicas (densidad, índice de refracción, viscosidad y velocidad del sonido) de sus mezclas binarias con n-alcanos, 2,2,4-trimetilpentano y ciclohexano. Se han comunicado datos de equilibrio vapor-líquido (VLE) a alta presión de sus mezclas binarias con CO2 . Puede utilizarse como disolvente en la determinación espectrofotométrica del hierro(III) utilizando el ligando N,N-bis(2-hidroxi-5-bromo-bencil)1,2 diaminopropano (HBDAP).
Application
El 2-etoxietanol (éter monoetílico de etilenglicol) se ha utilizado en la prueba de embriotoxicidad del pez cebra (ZET). Puede actuar como un co-surfactante en la separación de analitos muy hidrófobos mediante cromatografía electrocinética de microemulsión y cromatografía electrocinética micelar modificada por disolvente.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
"Selective preconcentration, separation and speciation of ferric iron in different samples using N, N'-bis (2-hydroxy-5-bromo-benzyl) 1, 2 diaminopropane"
Kara D and Alkan
Talanta, 55(2), 415-423 (2001)
"Comparison of microemulsion electrokinetic chromatography and solvent-modified micellar electrokinetic chromatography"
Hansen HS, et al.
Journal of Separation Science, 24(8), 643-650 (2001)
Measurements and correlation of high-pressure VLE of binary CO2-alcohol systems (methanol, ethanol, 2-methoxyethanol and 2-ethoxyethanol).
Joung SN, et al.
Fluid Phase Equilibria, 185(1), 219-230 (2001)
Density, Viscosity, Refractive Index, and Speed of Sound in Binary Mixtures of 2-Ethoxyethanol with n-Alkanes (C6 to C12), 2, 2, 4-Trimethylpentane, and Cyclohexane in the Temperature Interval 298.15-313.15 K.
Aminabhavi TM and Gopalakrishna B.
Journal of Chemical and Engineering Data, 40(3), 632-641 (1995)
Sanne A B Hermsen et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(3), 745-753 (2011-01-18)
The zebrafish embryotoxicity test (ZET) is a fast and simple method to study chemical toxicity after exposure of the complete vertebrate embryo during embryogenesis in ovo. We developed a novel quantitative evaluation method to assess the development of the zebrafish