Documentos clave
Z802751
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, Macro
High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
2 polished windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 117.200-QS
Parámetros
200-2,500 nm spectral range
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Al × An × P
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
cámara volumen
3,500 μL
longitud de la trayectoria
10 mm
método de detección
photometric
Descripción general
with solid top screw cap
Envase
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)