Documentos clave
Z800090
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1.5x1.5 mm, chamber volume 12 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
NACRES:
SB.32
Materiales
Suprasil® quartz
descripción
3 windows
3 windows
fabricante / nombre comercial
Hellma 105.252-QS
Hellma
Parámetros
200-2500 nm spectral range
técnicas
photometry: suitable
Al × An × P
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
apertura centro Al
15 mm
cámara volumen
12 μL
longitud de la trayectoria
1.5x1.5 mm
método de detección
fluorometric
Descripción general
with PE stopper
Información legal
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)