Documentos clave
Z546445
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 2 mL, disc diam. 10 mm, porosity 4-8 μm
Sinónimos:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC Code:
41121809
NACRES:
NB.43
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
disc diam.
10 mm
funnel capacity
2 mL
stem diam.
6 mm
pore size
4-8 μm porosity
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1