Y0001947
Paeonol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2′-Hydroxy-4′-methoxyacetophenone, Paeonol, Resacetophenone 4-O-methyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
paeonol
fabricante / nombre comercial
EDQM
mp
48-50 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C)C1=CC=C(OC)C=C1O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6(10)8-4-3-7(12-2)5-9(8)11/h3-5,11H,1-2H3
Clave InChI
UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)