Y0001829
Enalapril impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2S)-2-[[(1S)-3-Cyclohexyl-1-(ethoxycarbonyl)propyl]amino]propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
enalapril
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H2]([C@@H](CCC1CCCCC1)C(=O)OCC)[C@@H](C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C15H27NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h11-13,16H,3-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
Clave InChI
SSKKXRIKYHEFTJ-AAEUAGOBSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)