Histamine has a solubility in water of approximately 100 mg/mL at room temperature, meaning about 100 grams can dissolve in one liter of water. Solubility may vary with factors such as purity, temperature, and pH, but it is generally considered moderately soluble in water.
Y0001779
Histamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-(4-Imidazolyl)ethylamine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
histamine
fabricante / nombre comercial
EDQM
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
Clave InChI
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... HRH1(3269)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What is the solubility of this product in water? I see different values for different products of the same compound, what are the factors affecting this?
1 answer-