Y0001350
Phenobarbital impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(5RS)-5-Ethyl-2,6-diimino-5-phenyl-1,2,5,6-tetrahydropyrimidin-4(3H)-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phenobarbital
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1\C(=N\[H])\N=C(C(C1=O)(CC)c2ccccc2)N
InChI
1S/C12H14N4O/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(13)15-11(14)16-10(12)17/h3-7H,2H2,1H3,(H4,13,14,15,16,17)
Clave InChI
ZKPNDYQXPJGNCR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)