Y0001257
Levetiracetam impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide, (R)-Etiracetam
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
levetiracetam
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1(CCCC1=O)[C@H](CC)C(=O)N
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m1/s1
Clave InChI
HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)