Y0000132
Clomipramine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
3-Chloro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
grade
pharmaceutical primary standard
API family
clomipramine
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Packaging
Other Notes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)