Y0000068
Trihexyphenidyl impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
trihexyphenidyl hydrochloride
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N2(CCCCC2)CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2
Clave InChI
BIBARRYXKABQKJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)