Y0000009
Fluphenazine enantate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazinyl]ethyl heptanoate
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
fluphenazine
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)N2CCCN4CCN(CC4)CCOC(=O)CCCCCC
InChI
1S/C29H38F3N3O2S/c1-2-3-4-5-11-28(36)37-21-20-34-18-16-33(17-19-34)14-8-15-35-24-9-6-7-10-26(24)38-27-13-12-23(22-25(27)35)29(30,31)32/h6-7,9-10,12-13,22H,2-5,8,11,14-21H2,1H3
Clave InChI
LRWSFOSWNAQHHW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)