V0500
L-Valine
≥98% (HPLC), suitable for thin layer chromatography (TLC)
Sinónimos:
(S)-α-Aminoisovaleric acid, L-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Valine, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grado
reagent grade
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
color
white
mp
295-300 °C (subl.) (lit.)
solubilidad
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
cadena SMILES
CC(C)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clave InChI
KZSNJWFQEVHDMF-BYPYZUCNSA-N
Aplicación
- L-Valine has been used as a standard in thin layer chromatography.
- It has been used as a supplement in Grace′s antheraea medium for the culture of cells and tissue from invertebrates.
- It has been used in the preparation of starvation media to study the role of relA gene in antibiotic resistance in E. coli.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)