Documentos clave
TAN015
Total Acid Number Standard
ASTM D664 (1.54 mg KOH/g), pkg of 1 × 125 g
Sinónimos:
TAN-Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Agency
according to ISO 17025
according to ISO 17034
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 1 × 125 g
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Descripción general
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Total Acid Number Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)