SMB01326
5-Hydroxytryptophol
Sinónimos:
5-Hydroxy-1H-indole-3-ethanol, 5-Hydroxy-3-(2-hydroxyethyl)indole, 2-(5-Hydroxy-3-indolyl)ethyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
assay
99% (HPLC)
Quality Level
form
solid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H11NO2/c12-4-3-7-6-11-10-2-1-8(13)5-9(7)10/h1-2,5-6,11-13H,3-4H2
InChI key
KQROHCSYOGBQGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)