S0040000
Saccharin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
2,3-Dihydroxy-1,2-benzisothiazol-3-one-1,1-dioxide, 2-Sulfobenzoic acid imide, o-Benzoic sulfimide
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
saccharin
manufacturer/tradename
EDQM
mp
226-229 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1NS(=O)(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
Related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)