Acerca de este artículo
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
300.8 mPa.s(25.00 °C)
application(s)
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
oil and petrochemicals
personal care
format
mixture
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| RTM18-500ML | 04061837681370 |