RTC000102
o-Xylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
o-Xylene, 1,2-Dimethylbenzene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1601849
densidad de vapor
3.7 (vs air)
presión de vapor
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
867 °F
lim. expl.
7 %
envase
pkg of 20 mL
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
densidad
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
87.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
31 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)