QC1380
Formaldehyde in Water
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 20 mL
fabricante / nombre comercial
RTC QCO-417
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
food and beverages
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)