Documentos clave
PSRI05K
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4206 at 25 °C, in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
calidad
in 5 x 10mL Tamper-Evident Glass Vials
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-4.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)