PHR8913
beta-Apo-oxytetracycline
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
β-Apo-oxytetracycline, (3S,4S,5R)-4-[(1R)-4,5-Dihydroxy-9-methyl-3-oxo-1,3-dihydronaphtho[2,3-c]furan-1-yl]-3-(dimethylamino)-2,5-dihydroxy-6-oxocyclohex-1-ene-1-carboxamide, Oxytetracycline Impurity E (Eur. Phr.)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
descripción
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
familia API
oxytetracycline
Formulario
solid
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)
Clave InChI
DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Immune system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)