Merck
PHR8812
Supelco
Tramadol hydrochloride
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H25NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
299.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agency
traceable to EP Y0000155
traceable to USP 1672600
familia API
tramadol
envase
pkg of 200MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Clave InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Descripción general
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Opioid analgesic; P450 substrate.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)