PHR8802
Oxycodone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
(5α)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, 14-Hydroxydihydrocodeinone, Dihydrone
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1485191
envase
package of 200MG
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N1([C@H]2[C@]3([C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)O)C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1
Clave InChI
BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)