PHR8601
Lorazepam Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
6-Chloro-4-(2-chlorophenyl)-2-quinazolinecarboxaldehyde
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
Clc1ccc2nc(C=O)nc(-c3ccccc3Cl)c2c1
InChI
1S/C15H8Cl2N2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(19-14(8-20)18-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-8H
Clave InChI
VUUITUUENPOMIU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)