PHR3859
Perindopril Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinónimos:
Perindoprilat, (2S,3aS,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxybutyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1510903
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 40 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N1([C@@H]2[C@H](C[C@H]1C(=O)O)CCCC2)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCC)C(=O)O)C
InChI
1S/C17H28N2O5/c1-3-6-12(16(21)22)18-10(2)15(20)19-13-8-5-4-7-11(13)9-14(19)17(23)24/h10-14,18H,3-9H2,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t10-,11-,12-,13-,14-/m0/s1
Clave InChI
ODAIHABQVKJNIY-PEDHHIEDSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)