PHR3435
Glycyl-L-tyrosine dihydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1295877
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 400 mg
aplicaciones
pharmaceutical
cadena SMILES
N([C@@H](Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)CN.O.O
InChI
1S/C11H14N2O4.2H2O/c12-6-10(15)13-9(11(16)17)5-7-1-3-8(14)4-2-7;;/h1-4,9,14H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17);2*1H2/t9-;;/m0../s1
Clave InChI
VELZBUAWAUZDLF-WWPIYYJJSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)