PHR3182
Homatropine Hydrobromide
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
DL-Homatropine hydrobromide, DL-endo-α-Hydroxybenzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester hydrobromide, Tropine mandelate hydrobromide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1310008
familia API
homatropine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
mp
214-217 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Br.CN1C2CCC1CC(C2)OC(=O)C(O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H
Clave InChI
DWSGTFTVBLXELC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)