PHR2870
Foscarnet Related Compound D
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Triethyl phosphonoformate, O,O-diethyl ethoxycarbonylphosphonate, Ethyl diethoxyphospinylformate
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1283324
familia API
foscarnet
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 0.5 mL
índice de refracción
n20/D 1.423 (lit.)
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
Clave InChI
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)