PHR2494
Ketorolac Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-one
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1356337
familia API
ketorolac
envase
pkg of 50 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[n]21c(ccc2C(=O)c3ccccc3)C(=O)CC1
InChI
1S/C14H11NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7H,8-9H2
Clave InChI
NFKBMHXYCKRXPQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)