PHR2282
Valproic Acid Impurity K
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
(2RS)-2-Ethyl-2-methylpentanoic acid, 2-Ethyl-2-methylvaleric acid, NSC 466
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1708650
familia API
valproic acid
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(C(C)(CC)CCC)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-6-8(3,5-2)7(9)10/h4-6H2,1-3H3,(H,9,10)
Clave InChI
WUWPVNVBYOKSSZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)