PHR2095
Levodopa Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2,5-Dihydroxy-L-tyrosine, 3-(2,4,5-Trihydroxyphenyl)-L-alanine
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1361010
familia API
levodopa
Formulario
powder
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[N+H3][C@@H](Cc1c(cc(c(c1)O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)/t5-/m0/s1
Clave InChI
YLKRUSPZOTYMAT-YFKPBYRVSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Productos recomendados
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)