PHR1773
Ranitidine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl}methyl}sulfanyl}ethanamine hemifumarate salt, 2-{{{5-[(DIMETHYLAMINO)METHYL] FURAN-2-YL}METHYL}SULFANYL} ETHANEAMINEHEMIFUMARATE SALT, Ranitidine Impurity B, 2-{{{5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl}methyl}thio}ethylamine hemifumarate salt, 5-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}-N,N-dimethyl- 2-furanmethanamine hemifumarate salt, Ranitidine diamine hemifumarate salt
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1598507
familia API
ranitidine
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O.CN(C)Cc1ccc(CSCCN)o1
InChI
1S/C10H18N2OS.C4H4O4/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
Clave InChI
VKUKMWIQZWDCGK-WLHGVMLRSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)