PHR1275
Naphthalene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Naphthalene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1457083
densidad de vapor
4.4 (vs air)
presión de vapor
0.03 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
978 °F
lim. expl.
5.9 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
218 °C (lit.)
mp
80-82 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
Clave InChI
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
173.3 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)