PHR1063
Residual Solvents Mixture - Class I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Organic Volatile Impurities Class I Mix
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP 467
traceable to Ph. Eur. R0250000
traceable to USP 1601102
CofA
current certificate can be downloaded
concentración
in DMSO
aplicaciones
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Nota al pie de página
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A - Muta. 1B - Ozone 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Nose,Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)