PHL83513
Isoginkgetin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,4′′′-Dimethylamentoflavone, 4′,4′′′-dimethylamentoflavone;5,5′′,7,7′′-tetrahydroxy-4′,4′′′-dimethoxy-3′′′,8-biflavone, Amentoflavone 4′,4′′′-dimethyl ether
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](cc1c6ccc(cc6)OC)=O)c(cc(c2c3c(ccc(c3)c4[o]c5c([c](c4)=O)c(cc(c5)O)O)OC)O)O
InChI
1S/C32H22O10/c1-39-18-6-3-15(4-7-18)26-14-24(38)31-22(36)12-21(35)29(32(31)42-26)19-9-16(5-8-25(19)40-2)27-13-23(37)30-20(34)10-17(33)11-28(30)41-27/h3-14,33-36H,1-2H3
Clave InChI
HUOOMAOYXQFIDQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?