Merck
PHL83304
Plantamajoside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Plantamoside, Purpureaside A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H36O16
Número de CAS:
Peso molecular:
640.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H]([C@@H](O[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)CO)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C29H36O16/c30-11-19-22(37)23(38)24(39)29(42-19)45-27-25(40)28(41-8-7-14-2-5-16(33)18(35)10-14)43-20(12-31)26(27)44-21(36)6-3-13-1-4-15(32)17(34)9-13/h1-6,9-10,19-20,22-35,37-40H,7-8,11-12H2/b6-3+/t19-,20-,22-,23+,24-,25-,26-,27-,28-,29+/m1/s1
Clave InChI
KFEFLPDKISUVNR-QJEHNBJNSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)