Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H27NO6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
365.85
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N21[C@@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@@H](OC)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C16H27NO6/c1-10(22-4)16(21,15(2,3)20)14(19)23-9-11-5-7-17-8-6-12(18)13(11)17/h5,10,12-13,18,20-21H,6-9H2,1-4H3/t10-,12-,13+,16-/m0/s1
InChI key
ZNEMYFCJOCCUJN-VFFTVRQLSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Analysis Note
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?