Merck
PHL80833
Uzarin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Uzarigenin 3-sophoroside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H54O14
Número de CAS:
Peso molecular:
698.79
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)O)O)CO[C@@H]7OC([C@H](C(C7O)O)O)CO)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(47-32-30(43)28(41)26(39)23(49-32)15-46-31-29(42)27(40)25(38)22(13-36)48-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(37)45-14-16/h11,17-23,25-32,36,38-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20?,21?,22?,23?,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
Clave InChI
COIUWGNHAYDCDZ-KEELYLMESA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)