P7184
Sigma Pseudo™ Corpse Scent
drowned victim scent
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
format
neat
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?