Documentos clave
NISTRM8187
Soy Protein Concentrate
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
fabricante / nombre comercial
NIST®
envase
pkg of (5x10g)
aplicaciones
food and beverages
Formato
mixture
Descripción general
Otras notas
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Daidzin (C21H20O9), Genistin (C15H10O5), Glycitin (C22H22O10), Total protein
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)