NIST772A
Magnetic moment standard - nickel sphere
NIST® SRM® 772a
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
spheres
envase
pkg of each
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
Descripción general
SRM 772A_cert
SRM 772A_SDS
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)