Documentos clave
NIST2770
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 2770, (40 mg/kg)
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 10 x 10 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
petroleum
Formato
matrix material
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)